Documentos Principais
914274
Sigma-Aldrich
DMOTY TEA
≥95%
Sinônimo(s):
3-(5-Methoxy-2-((5-methoxy-3-(3-sulfonatopropyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)methyl)benzo[d]thiazol-3-ium-3-yl)propane-1-sulfonate triethylamine salt, Fluorescent G-quadruplex probe, Live-cell autophagy probe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H40N3O8S4
Número CAS:
Peso molecular:
686.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=C2C(N(C(S2)=CC3=[N+](CCCS(=O)([O-])=O)C(C=C(OC)C=C4)=C4S3)CCCS(=O)([O-])=O)=C1.CCN(CC)CC
InChI
1S/C23H26N2O8S4.C6H15N/c1-32-16-5-7-20-18(13-16)24(9-3-11-36(26,27)28)22(34-20)15-23-25(10-4-12-37(29,30)31)19-14-17(33-2)6-8-21(19)35-23;1-4-7(5-2)6-3/h5-8,13-15H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H-,26,27,28,29,30,31);4-6H2,1-3H3
chave InChI
XGDLAZBMOHDWKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
DMOTY TEA is a thiacyanine-based fluorescent autophagy probe that localizes to lysosomes of live cells via selective binding to G-quadruplexes. DMOTY TEA will be a valuable tool for probing autophagy mechanisms and drug discovery research centering on protein degradation.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hongbo Chen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 55(35), 5060-5063 (2019-03-26)
Monitoring autophagy can provide valuable insights into understanding human pathological mechanisms, developing novel drugs, and exploring autophagy control approaches. Here, we proposed a new strategy to specifically monitor autophagy by lighting up the G-quadruplex structures entering autolysosomes. Based on this