900401P
Avanti
pacFA
Avanti Research™ - A Croda Brand 900401P, powder
Sinônimo(s):
9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (with screw cap/argon/foil bag (900401P-1mg))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900401P
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-2-3-9-12-15(16-17-15)13-10-7-5-4-6-8-11-14(18)19/h1H,3-13H2,(H,18,19)
chave InChI
ZEQAKJQGNZZNHP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)