900407P
Avanti
16:0-pacFA PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 900407P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1x10 mg (900407P-10MG)
pkg of 1 × 1 mg (900407P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900407P
tipo de lipídio
click reagents
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available