900400P
Avanti
Palmitic acid (15-yne)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900400P, powder
Sinônimo(s):
15-hexadecynoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900400P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (900400P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900400P
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h1H,3-15H2,(H,17,18)
chave InChI
PUZGUNYANHPRKM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)