Key Documents
900412E
Avanti
oleic acid(17-yne)
Avanti Research - A Croda Brand 900412E, ethanol solution
Sinônimo(s):
(Z)-octadec-9-en-17-ynoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H30 O2
Número CAS:
Peso molecular:
278.43
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (900412E-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 900412E
concentração
1 mg/mL (900412E-1mg)
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Oleic acid (17-yne) is a click chemistry reagent useful for membrane research. The clickable alkyne group may be used to probe cholesterol binding interactions in living cells.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900412E-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup