700146P
Avanti
alkyne-cholesterol
27-norcholest-5-en-25-yn-3β-ol, powder
Sinônimo(s):
alkynyl cholesterol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (700146P-100ug)
pkg of 1 × 250 μg (700146P-250ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700146P
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)