807737
Photo-reactive Clickable cis-Sterol Probe
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Nível de qualidade
Formulário
semisolid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(=O)OCCCCC#C)[C@H]1CCC2C3CC4(N=N4)[C@@H]5C[C@H](O)CC[C@]5(C)C3CC[C@]12C
InChI
1S/C30H46N2O3/c1-5-6-7-8-17-35-27(34)12-9-20(2)23-10-11-24-22-19-30(31-32-30)26-18-21(33)13-15-29(26,4)25(22)14-16-28(23,24)3/h1,20-26,33H,6-19H2,2-4H3/t20-,21-,22?,23-,24?,25?,26-,28-,29-/m1/s1
chave InChI
ZJMZIZZWLLQHJO-HFMSFSOYSA-N
Aplicação
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)