Documentos
700359P
Avanti
PhotoClick Cholesterol II
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3ß-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholestan-27(28)-yne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H44N2O
Peso molecular:
424.66
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 x 100 μg (700359P-100UG)
pkg of 1 x 250 μg (700359P-250UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-250UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3