79403
Phosphatidylinositol sodium salt
from soybean
Sinônimo(s):
L-α-Phosphatidylinositol sodium salt, PI, PtdIns
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
soybean
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
composição
16:0, ~35% (fatty acid)
18:0, ~8% (fatty acid)
18:1, ~7% (fatty acid)
18:2, ~40% (fatty acid)
18:3, ~5% (fatty acid)
solubilidade
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H87O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);/q;+1/p-1/t37-,40-,41-,42+,43-,44-,45-;/m1./s1
chave InChI
OSYCDGBQPGKSOV-GJCFFWOHSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?