840055P
Avanti
Liver PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 840055P, powder
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidylcholine (Liver, Bovine)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (840055P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840055P
tipo de lipídio
phosphoglycerides
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h15,17,21,23,42H,6-14,16,18-20,22,24-41H2,1-5H3/b17-15-,23-21-/t42-/m1/s1
chave InChI
FORFDCPQKJHEBF-VPUSDGANSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a standard for quantitation of tumor derived lipids by thin layer chromatography
- in the preparation of liposomes to mimic mammalian membranes
- in lipid vesicle preparation to study intravesicular transfer of α-tocopherol fluorescent derivative (NBD-Toc)
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)