900404P
Avanti
pacFA Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 900404P, powder
Sinônimo(s):
N-(9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900404P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900404P
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3