860627P
Avanti
C18 Dihydroceramide (d18:0/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860627P, powder
Sinônimo(s):
N-stearoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (860627P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860627P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860627P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H73NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h34-35,38-39H,3-33H2,1-2H3,(H,37,40)/t34-,35+/m0/s1
chave InChI
KZTJQXAANJHSCE-OIDHKYIRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)