860629P
Avanti
C24:1 Dihydroceramide (d18:0/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860629P, powder
Sinônimo(s):
N-nervonoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860629P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860629P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,40-41,44-45H,3-16,19-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-/t40-,41+/m0/s1
chave InChI
YUULKFVZRXQHPM-ATHUGRIKSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)