860815P
Avanti
16:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (860815P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860815P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
chave InChI
YWZGQPJRQXHVQX-GGMPIESISA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)