Documentos Principais
860341P
Avanti
14:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand 860341P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H68NO8PD4
Número CAS:
Peso molecular:
681.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860341P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860341P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
chave InChI
CITHEXJVPOWHKC-MYLWCSGWSA-N
Descrição geral
14:0 PC-d4 is a deuterated phosphocholine (PC) wherein four protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
Aplicação
14:0 PC-d4 has been used as an isotope labeled standard to spike into the unlabelled standard mixtures to generate calibration curves for evaluating the dynamic range and sensitivity of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860341P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A reversed-phase capillary ultra-performance liquid chromatography--mass spectrometry (UPLC-MS) method for comprehensive top-down/bottom-up lipid profiling
Gao X, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402(9) (2012)