Documentos Principais
A-126
Supelco
7-Aminonitrazepam-D5 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H8D5N3O
Número CAS:
Peso molecular:
256.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
7-Aminonitrazepam is a major urinary metabolite of nitrazepam, a benzodiazepine used to treat insomnia and sold under the trade names Mogadon and Alodorm. This internal standard is suitable for quantitation of 7-Aminonitrazepam levels using LC/MS or GC/MS methods for urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis applications.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)