Documentos Principais
860366P
Avanti
18:0 PC-d74
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H14NO8PD74
Número CAS:
Peso molecular:
864.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860366P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(
Descrição geral
18:0 PC-d74 is a deuterated compound of phosphorylcholine. Phosphorylcholine is present in several microbes. It is a small zwitter ionic amino alcohol.
Aplicação
18:0 PC-d74 has been used as a component of the lipid bilayer for sum frequency generation vibrational spectroscopy (SFG-VS) studies.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860366P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Observing Peptide-Induced Lipid Accumulation in a Single-Component Zwitterionic Lipid Bilayer
Streptococcus Pneumoniae: molecular mechanisms of host-pathogen interactions, 119(51), 28523-28529 (2015)