Documentos Principais
860649P
Avanti
C24 Ceramide (d17:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860649P, powder
Sinônimo(s):
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H81NO3
Número CAS:
Peso molecular:
636.09
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860649P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860649P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(45)42-39(38-43)40(44)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h34,36,39-40,43-44H,3-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,42,45)/b36-34+/t39-,40+/m0/s1
chave InChI
OWQPALVMZWREMV-PUYNVXOJSA-N
Descrição geral
C24 Ceramide (d17:1/24:0) is a synthetic ceramide derived from a C17 sphingosine with lignoceric acid. Ceramide synthase 2 is responsible for the synthesis of C24 ceramide.
Aplicação
C24 Ceramide (d17:1/24:0) has been used as an internal standard to quantify ceramide content in both subcutaneous and visceral adipose tissue by ultraperformance liquid chromatography - tandem mass spectrometery (UPLC-MS/MS).
Ações bioquímicas/fisiológicas
C24 Ceramide (d17:1/24:0) plays a vital role in inducing cell death. Altered levels of C24 Ceramide might be a potential indication in tumor monitoring.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860649P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)