86370
Tellurium dioxide
≥97.0%
Sinônimo(s):
Telluria, Tellurium oxide
Ensaio
≥97.0%
forma
powder
pf
733 °C (lit.)
densidade
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
chave InChI
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?