243442
Manganese(IV) oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Manganese dioxide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
crystalline powder
granular
pf
535 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
chave InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash