Documentos Principais
1.05957
Supelco
Manganese(IV) oxide
powder EMPLURA®
Sinônimo(s):
Manganese(IV) oxide, Manganese dioxide, Pyrolusite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MnO2
Número CAS:
Peso molecular:
86.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-202-6
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥89.0% (manganometric)
Formulário:
powder
solubilidade:
insoluble <0.001 g/L
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥89.0% (manganometric)
Formulário
powder
potência
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤5% Substances insoluble in hydrochloric acid
perda
≤0.3% loss on drying, 105°C
solubilidade
insoluble <0.001 g/L
densidade
5.21 g/cm3 at 21 °C
densidade volumétrica
600‑800 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.1%
traços de cátion
Ba: ≤1.0%
Ca: ≤1.0%
Fe: ≤1.5%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Mn.2O
chave InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • The chemically synthesized ageladine A-derivative LysoGlow84 stains lysosomes in viable mammalian brain cells and specific structures in the marine flatworm Macrostomum lignano.: This research highlights the use of a manganese-based synthetic derivative, LysoGlow84, which effectively stains lysosomes in mammalian brain cells and certain marine flatworms. The study underscores its significance in cellular biology and molecular imaging, providing a tool for detailed lysosomal studies in diverse biological systems (Mordhorst et al., 2015).
Nota de análise
Assay (manganometric): ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 5.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.1 %
Ba (Barium): ≤ 1.0 %
Ca (Calcium): ≤ 1.0 %
Fe (Iron): ≤ 1.5 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.3 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium chlorate EMPLURA&#174;
Supelco
1.06420
Sodium chlorate