Key Documents
GF57365118
Boron nitride
rod, 15 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607930
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 573-651-18
Comprimento
50 mm
diâmetro
15 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)