Documentos Principais
GF19544867
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607920
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 195-448-67
Comprimento
100 mm
diâmetro
12.7 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)