Documentos Principais
GF15012177
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607950
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 150-121-77
Comprimento
100 mm
diâmetro
25.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)