Key Documents
GF70020661
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607915
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 700-206-61
Comprimento
25 mm
diâmetro
9.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)