Key Documents
GF82996778
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607955
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 829-967-78
Comprimento
100 mm
diâmetro
32 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3