Key Documents
GF84746650
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 85 mm, wall thickness 0.5 mm
Sinônimo(s):
AL607062
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 847-466-50
Comprimento
85 mm
D.E.
3.0 mm
espessura da parede
0.5 mm