Key Documents
GF74687260
Alumina
rod, length 50 mm, 20.0 mm diameter, bulk density 0.78 g/cm3
Sinônimo(s):
AL607992
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 746-872-60
Comprimento
50 mm
diâmetro
20.0 mm
densidade volumétrica
0.78 g/cm3