Documentos Principais
GF25138537
Alumina
rod, 6.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL607960
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 251-385-37
Comprimento
200 mm
diâmetro
6.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)