Key Documents
GF68838340
Alumina
rod, length 150 mm, 2.0 mm diameter, purity 99%
Sinônimo(s):
AL607920
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
99%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 688-383-40
Comprimento
150 mm
diâmetro
2.0 mm