Key Documents
XX2004703
Millipore
Junta, PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinônimo(s):
Junta de vedação PTFE, Vedação de PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE gasket
Nível de qualidade
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O suporte de filtro Hydrosol foi projetado para a filtração de líquidos inflamáveis. Diferentemente dos outros suportes de filtro, o suporte de filtro Hydrosol inclui uma unidade de aterramento para evitar a formação de faísca da descarga estática, que pode ser um risco à segurança.
Aplicações:
Filtração a vácuo de líquidos inflamáveis
XX2004720 Suporte de filtro Hydrosol, 47 mm, aço inoxidável
Peças sobressalentes
XX2004704 Conjunto de funil e anel de travamento, aço inoxidável
XX2004708 Tela de suporte, 47 mm, aço inoxidável
XX2004702 Base com tela, junta e suporte
XX2004703 Junta, PTFE
XX2004718 Rolha N.º 8, furo de 9,5 mm (3/8 de pol.), silicone
XX20047RK Kit de peças sobressalentes para o suporte de filtro Hydrosol
Acessórios
XX1004705 Frasco para filtração a vácuo, 1 l
XX1004744 Frasco para filtração a vácuo, 4 l
XX7100004 Mangueira com D.I. de 3/16 de pol. x 140 cm, silicone
XX6200006P Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
XX2604735 Coletor de 3 posições, 47 mm, PVC
XX2504735 Coletor de 3 posições, 47 mm, aço inoxidável
XX2504700 Coletor de 6 posições, 47 mm, aço inoxidável
WP6211560 Bomba de alta vazão, 115 V/60 Hz
WP6222050 Bomba de alta vazão, 220 V/50 Hz
WP6210060 Bomba de alta vazão, 100 V/50-60 Hz
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.