Documentos Principais
GF32543401
Alumina
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
AL603200
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 325-434-01
tamanho
50 × 50 mm
espessura
2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)