Key Documents
GF82883447
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm, purity 96.%
Sinônimo(s):
AL603027
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 828-834-47
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)