Key Documents
GF27655140
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 97.5%
Sinônimo(s):
AL603100
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
97.5%
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 276-551-40
tamanho
25 × 25 mm
espessura
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)