Documentos Principais
GF82027470
Silicon carbide
sheet, thickness 4 mm, size 50 × 50 mm, condition direct sintered
Sinônimo(s):
SI673250
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 820-274-70
tamanho
50 × 50 mm
espessura
4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)