Documentos Principais
GF10020339
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 500 g, purity 99%
Sinônimo(s):
SI516021
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 100-203-39
peso
500 g
tamanho médio de partícula
0.1-1 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)