GF30991293
Silicon carbide
powder, mean particle size 17 micron, weight 50 g, green
Sinônimo(s):
SI516017
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 309-912-93
peso
50 g
cor
green
tamanho médio de partícula
17 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)