Documentos Principais
GF06217006
Silicon carbide
powder, max. particle size 0.05 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
SI516022
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 062-170-06
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
0.05 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Silicon carbide powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 98.7%
GF19379920
Silicon carbide
Diamond nanopowder, <10 nm particle size (TEM), ≥97% trace metals basis
Sigma-Aldrich
636428
Diamond