Documentos Principais
GF19379920
Silicon carbide
powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 98.7%
Sinônimo(s):
SI676010
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Ensaio
98.7%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 193-799-20
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
75 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)