GF40471455
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 500 g, purity 99%
Sinônimo(s):
SI676021
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 404-714-55
peso
500 g
tamanho médio de partícula
0.1-1 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)