Documentos Principais
GF00710750
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
Sinônimo(s):
AL603820
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
fabricante/nome comercial
Goodfellow 007-107-50
tamanho
30 × 100 mm
espessura
7 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)