SYNF124300
Synthware™ single-neck flat-bottom flask
capacity 300 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F124300, glass round flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F124300
capacidade
300 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Heavy wall single neck, flat bottom flask with an outer joint. Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)