190284
3-Phenoxybenzyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
(3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, m-Phenoxybenzyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
p.e.
135-140 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
chave InChI
KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
588.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
309 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?