191752
3-Phenoxybenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.595 (lit.)
p.e.
169-169.5 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
chave InChI
MRLGCTNJRREZHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?