Documentos Principais
92265
Supelco
Chlorphenesin
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
202.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0 % (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)OCC(O)CO
chave InChI
MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)