413658
Indium(I) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Indium monoiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
beads
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[In]I
InChI
1S/HI.In/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FOVZCYAIUZHXGB-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.