Key Documents
342378
Sigma-Aldrich
Indium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO2)3In · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
291.95 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder and chunks
composição
Degree of hydration, ≤5
adequação da reação
core: indium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
SQICIVBFTIHIQQ-UHFFFAOYSA-K
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Zinc acetate 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
383317
Zinc acetate
Artigos
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.