467332
Holmium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO2)3Ho · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
342.06 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder, crystals or chunks
composição
Degree of hydration, ~4
adequação da reação
core: holmium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[Ho](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ho.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
LCCGYXRQAXROOW-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Qiyue Shao et al.
Nanoscale, 9(33), 12132-12141 (2017-08-15)
Upconversion nanoparticles (UCNPs) are an excellent choice to construct security features against counterfeiting, owing to their unique NIR-to-VIS upconversion luminescence (UCL) characteristics. However, the application of upconversion materials is limited, due to their single and invariant emission colors. Herein, the
Bo Zhou et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(3), 1700667-1700667 (2018-03-30)
Upconverting materials have achieved great progress in recent years, however, it remains challenging for the mechanistic research on new upconversion strategy of lanthanides. Here, a novel and efficient strategy to realize photon upconversion from more lanthanides and fine control of
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
467332-2G | 4061832358116 |
467332-10G |