901071
Tin(IV) oxide nanoparticle ink
2.5 wt%, viscosity 4 cP
Sinônimo(s):
Avantama N-30, Ink for charge selective layers in printed electronics, SnO2 ink, Tin oxide nanoparticle dispersion
descrição
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
forma
dispersion
cor
translucent gray-brown
tamanho de partícula
7-20 nm
viscosidade
4 cP
Aplicação
- This SnO2 nanoparticle ink is for charge selective layers in printed electronics.
- This SnO2 nanoparticle ink is for spin-coating, doctor blading, slot-die or inkjet printing.
Atenção
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, and filter through 0.2 or 0.45 μm PP filter. Do not use PTFE filter.
- Ink can be diluted with butanol.
- Thickness optimization may be necessary.
- Drying of deposited SnO2 films at >100 °C.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
85.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?