747939
Indium tin oxide
≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
ITO
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.5% trace metals basis
Formulário
dispersion
composição
In2O3, 90%
SnO2, 10%
concentração
20 wt. % in H2O
tamanho de partícula
18 nm (SEM)
pf
1910 °C (lit.)
densidade
1.1682 g/mL at 25 °C
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
chave InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- transparent electrodes
- the formation of conductive paper and organic contaminants
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites
- electrochromic materials and in biomedical applications
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)